Läs mer
Bochem™ Pall i stål
Produktkod. 10547512
Change view
Färg:
Grå
Diameter (metrisk) bas:
405 mm
Höjd (metrisk):
425 mm
Produktkod. Färg Diameter (metrisk) bas Höjd (metrisk)
10547512 Grå 405 mm 425 mm
1 options
Produktkod. 10547512 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8001
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Tillverkad av stål. BOCHEM™ Stålpall håller tillbehör inom räckhåll.
  • GS säkerhetskontroll
Specifikationer
Produkttyp Kick Pall
Färg Grå
Diameter (metrisk) bas 405 mm
Diameter (metrisk) 290 mm
Höjd (metrisk) 425 mm
Kvantitet 1 st
Material Stål