Läs mer
R&L Enterprises™ Pläterad stålfjäder
Produktkod. 13078423 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Material:
Stål
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Material unitSize
13078423 Stål Paket med 10
1 options
Produktkod. 13078423
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för handanvändning eller bossheadmontering. R&L Enterprises™ Pläterade stålfjädrar ger ett skonsamt men stadigt grepp om laboratorieslangen.
  • Med legeringsstav
  • För rör upp till 30 mm i diameter
  • Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Kvantitet 10 Pk.
Material Stål
Typ Provrörshållare fjäder