Läs mer
asecos™ Transportkapsel av stål
Produktkod. 17876326 Handla allt asecos Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
2 kg
2,2 kg
2,75 kg
3,3 kg
3,8 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk)
17876326 3,8 kg
17886326 2 kg
17846386 2,2 kg
17806406 2,75 kg
17886386 3,3 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17876326 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 36479
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Ståltransportbehållaren är idealisk för säker transport av flytande ämnen i förpackningsgrupperna I, II och III.
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning, med aluminiumskruvlock, ventilationsventil, NBR-tätningar och plastskyddsring
  • UN-godkännande för förpackningsgrupperna I, II och III
  • Stål
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Färg Gult
För användning med (applikation) Säker förvaring och transport
Material Stål
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 6,69 tum.
Bredd (metrisk) 170.00 mm
Höjd (engelska) 18.50 tum.
Höjd (metrisk) 470.00 mm
Vikt (engelska) 8.38 lb.
Vikt (metrisk) 3,8 kg