Läs mer
R&L Enterprises™ Gaze av ståltråd
Produktkod. 12958950 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Mått (L x B):
125 x 125 mm
150 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
12958950 125 x 125 mm Paket med 10
12968950 150 x 150 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12958950
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt stöd till bägare och andra glasföremål under uppvärmning på ringstativ och stativ. R&L Enterprises™ Steel Wire Gauze är en platt fyrkant tillverkad av stålnät.
  • Icke fransiga kanter
  • Hållbar och långvarig
  • Utmärkt värmefördelning
Specifikationer
Keramiskt centrum Keramiskt centrum
Mått (L x B) 125 x 125 mm
Kanter Icke-fransande
Kvantitet 10-pack
Form Fyrkantig
Längd (metrisk) 125 mm
Material Stål
Typ Metalltrådsduk
Bredd (metrisk) 125 mm