Läs mer
R&L Enterprises™ Gaze av ståltråd
Produktkod. p-8014006 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
125 x 125 mm
150 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12958950
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt stöd till bägare och andra glasföremål under uppvärmning på ringstativ och stativ. R&L Enterprises™ Steel Wire Gauze är en platt fyrkant tillverkad av stålnät.
  • Icke fransiga kanter
  • Hållbar och långvarig
  • Utmärkt värmefördelning
Specifikationer
Keramiskt centrum Keramiskt centrum
Mått (L x B) 125 x 125 mm
Kanter Icke-fransande
Kvantitet 10-pack
Form Fyrkantig
Längd (metrisk) 125 mm
Material Stål
Typ Metalltrådsduk
Bredd (metrisk) 125 mm