Läs mer
Bochem™ Ståltrådsnät med keramiskt centrum
Produktkod. 10759441
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10759441 150 mm Varje
1 options
Produktkod. 10759441 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 12752
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Längd (metrisk) 150 mm
Konstruktion Gaze av stål med keramiskt centrum
Bredd (metrisk) 150 mm