Läs mer
Bochem™ Ståltrådsnät
Produktkod. 10410353
Change view
Mått (L x B):
120 x 120 mm
200 x 200 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
10410353 120 x 120 mm
10172361 200 x 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10410353 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 12751
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Produkttyp Trådgasbinda med keramisk centrum
Keramiskt centrum 85 mm
Mått (L x B) 120 x 120 mm
Form Fyrkantig