Läs mer
Bochem™ Ståltrådsnät
Mått (L x B):
120 x 120 mm
200 x 200 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Keramiskt centrum | 85 mm |
| Mått (L x B) | 120 x 120 mm |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Trådgas med keramiskt centrum |