Läs mer
Bochem™ Förzinkad stav i stål
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Stång:
12 dia.
12 mm
Beskrivning
- Med gänga M10
- Andra storlekar tillgängliga
- 12 D/O
- Stål förzinkat
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Förzinkat stål |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Längd (metrisk) Stång | 600 mm |
| Diameter (metrisk) Stång | 12 dia. |
| För användning med (applikation) | Stativbaser |