Läs mer
Bochem™ Stål zinckade standardretortklämmor med kork
Produktkod. p-8005031
Diameter (metrisk):
120 mm
150 mm
Produktkod. 10035010
Brand: Bochem™ 5482
Bara null kvar
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Stativklämma
Material Förzinkat stål
Diameter (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) 180 mm
Diameter (metrisk) Insida 120 mm