Läs mer
Bochem™ Stål zinckade standardretortklämmor med kork
Diameter (metrisk):
120 mm
150 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Stativklämma |
| Material | Förzinkat stål |
| Diameter (metrisk) | 120 mm |
| Längd (metrisk) | 180 mm |
| Diameter (metrisk) Insida | 120 mm |