Läs mer
Isofield™ Stellar Latex Cleanroom Gloves - Grade A/B Compatible
Beschreibung
- offers elbow length protection for GMP Grade A and B cleanrooms
- Sterile latex cleanroom gloves
- 400 mm (16 in.) elbow length
- Hand-specific
- Natural color
- Textured palm and fingers
- Beaded cuff with thicker cuff construction
- Low endotoxin levels
- Gamma irradiation, minimum 25 kGy
- Sterility Assurance Level 10-6
- Food safe; complies with limits established under Regulation (EU) No 10/2011
- Protein level less than 50 μg/g
- Double donnable
- IPA resistant ink pouches
- Acceptable Quality Level (AQL) 0.65
- Low Particle Count ≥ 0.5μm (counts/cm2) <1200
- Type B Chemical Splash Protection
Technical and Documentation Compliance:
- COA, COC, COI available for download online
- Chemical innocuousness EN ISO 21420:2020
- Sizing and dexterity EN ISO 21420:2020 and EN ISO 374-2:2019
- Air leak and water leak EN ISO 374-2:2019
- Chemical degradation EN ISO 374-4:2019
- Chemical permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoxin test EN 455-3 and USP
- Sterility validation test EN ISO 11137 Part 2:2015
- EU type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- UKCA type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 455-2:2015 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE Marked; PPE Regulation (EU) 2016/425; Medical Device Regulation (EU) 2017/745 |
| Kemoterapeutisk klassad | Yes |
| Klorerad | Yes |
| Renrumsklass | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | No |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Natural |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?