Läs mer
Stellasterol, TRC
Produktkod. 17968984
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17968984 25 mg
17949084 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17968984 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68668025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2465-11-4
Molekylformel C28 H46 O
Molekylvikt (g/mol) 398.66
Synonym (3beta,5alpha,22E)-Ergosta-7,22-dien-3-ol, 5alpha-Ergosta-7,22-dien-3beta-ol, (22E)-Ergosta-7,22-dien-3beta-ol, (22E,24R)-Ergosta-7,22-dien-3beta-ol, (24S)-24-Methyl-5alpha-cholesta-7,22-dien-3beta-ol, 24-Methyl-5alpha-cholesta-7,22-dien-3beta-ol, 5-Dihydroergosterin, Ergosta-7,22-dienol, Stellasterin, alpha-Dihydroergosterol;
IUPAC-namn (3S,5S,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimetyl-17-[(E,1R,4R)-1,4,5-trimetylhex-2-enyl]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol
LEDER C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)([H])C3=CC[C@](C[C@H](CC4)O)([H])[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stellasterol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-8,10,18-22,24-26,29H,9,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,21-,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Formel vikt 398.3549