Läs mer
Bode Chemie™ Stellisept™ Medicinsk antimikrobiell tvättlotion
Beskrivning
Beställningsinfo
FörUseWithApplication
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Antimikrobiell tvättlotion |
| Form | Lotion |
| För användning med (applikation) | För antimikrobiell kroppsrengöring (vid MRSA/ORSA, VRE) inklusive schamponering. Genom utvalda ingredienser och den alkoholfria formuleringen har produkten en betydligt bättre hudkompatibilitet än konventionella dekontamineringspreparat. |