Läs mer
BD Biosciences™ Stamcellskontroll CD34+ fullblodsprocesskontroll (IVD)
Produktkod. 15805958
Change view
Kvantitet:
1 x 2,0 mL CD34+ låg, 1 x 2,0 mL CD34+ hög
Produktkod. Kvantitet
15805958 1 x 2,0 mL CD34+ låg, 1 x 2,0 mL CD34+ hög
1 options
Produktkod. 15805958 Leverantör BD Biosciences™ Leverantörsnummer 340991
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Komplett processkontroll i två nivåer för immunfenotypning och uppräkning av leukocyter genom flödescytometri.
  • Komplett processkontroll i två nivåer för immunfenotypning och uppräkning av leukocyter genom flödescytometri.
  • Kontroll för antikroppsfärgning, lysering av röda blodkroppar (RBC), instrumentinställning och prestanda samt dataanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara injektionsflaskor upprätt, tätt förslutna, vid 2 °C till 8 °C när de inte används.
Koncentration CD34+ Låg ca. 10 celler/μ L, CD34+ Hög ca. 35 celler/μ L
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Avsedd användning Komplett processkontroll i två nivåer för immunfenotypning och uppräkning av leukocyter genom flödescytometri.
Kvantitet 1 x 2,0 mL CD34+ låg, 1 x 2,0 mL CD34+ hög
Regulatorisk inskrivning IVD
Stabilitet Oöppnade injektionsflaskor är stabila till det utgångsdatum som anges på varje injektionsflaska och analysark. Öppnade flaskor är stabila i 12 termiska cykler (användningar) när de hanteras på rätt sätt. Undvik onödiga cykler av uppvärmning och kylning.