Läs mer
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 och RS-250 reaktionsstationstillbehör
Produktkod. 15447854
Produkttyp:
Liten volym provrör (1 ml)
Liten volym provrör (3 ml)
Reducerande hylsa
Refluxhuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15447854
Brand: Cole-Parmer™ 3663087
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll din reaktionsstation igång smidigt med dessa delar och tillbehör.
  • Lämplig att använda med Cole-Parmer™ Integrity 10-, RS-200- eller RS-250-reaktionsstationer
  • Välj från ett brett utbud av tillbehör som är lämpliga för din reaktionsstation inklusive reaktionskärl, sonder och programvara
Specifikationer
Produkttyp Liten volym provrör (1 ml)
För användning med (utrustning) Integrity 10, RS-200 och RS-250 reaktionsstationer
Material Glas