Läs mer
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 och RS-250 reaktionsstationstillbehör
Produktkod. 15487854
Change view
Produkttyp:
Liten volym provrör (1 ml)
Liten volym provrör (3 ml)
Reducerande hylsa
Refluxhuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15487854 Reducerande hylsa Varje
15447854 Liten volym provrör (1 ml) Varje
15487844 Liten volym provrör (3 ml) Varje
11806752 Refluxhuvud Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15487854 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3663086
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-03-2027
Håll din reaktionsstation igång smidigt med dessa delar och tillbehör.
  • Lämplig att använda med Cole-Parmer™ Integrity 10-, RS-200- eller RS-250-reaktionsstationer
  • Välj från ett brett utbud av tillbehör som är lämpliga för din reaktionsstation inklusive reaktionskärl, sonder och programvara
Specifikationer
Produkttyp Reducerande hylsa
För användning med (applikation) Liten volym provrör (1 ml)
För användning med (utrustning) Integrity 10, RS-200 och RS-250 reaktionsstationer