Läs mer
Electrothermal™ STEM RS1000 värme- och omrörningsreaktionsstation
Beskrivning
- 10-läges reaktionsstation
- Designad för kärl med diametern 24 mm/25 mm
- Kan rymma kärl med 16 mm och andra diameter med lämpliga adapterhylsor
- Provstorlekar från 1 till 25 ml
- Kontrollerat temperaturområde från +5 °C till 150 °C
- Kraftfull omrörningshastighet från 400 till 2000 rpm
- Manuell och extern styrning via RS232/RS485-gränssnittsportarna
- Kompakt fotavtryck för enkel integration på en robotplattform
- Låga driftskostnader för RS1000 som endast 300W strömförbrukning.
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 1 till 25 ml per position |
| Antal platser | 10 |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient +5° till 150 °C |
| Uppvärmningstid | 15 minuter |
| Hastighet | 400 till 2000 rpm |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Mått (L x B x H) | 80 x 150 x 305 mm |
| Fraktvikt (metrisk) | 4 kg |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 300 w |
| Spänning | 230 V |
| Visa mer |