Läs mer
Gibco™ StemPro™ -34 SFM (1X)
Produktkod. 11580356 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580356 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580356 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10639011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2830.00 SEK
    2546.65 SEK / 500ml
    Save 283.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett serumfritt medium speciellt framtaget för att stödja utvecklingen av humana hematopoetiska celler i kultur.
  • Ett serumfritt medium speciellt framtaget för att stödja utvecklingen av humana hematopoetiska celler i kultur
  • Detta inkluderar HSC och progenitorceller isolerade från benmärg, neonatalt navelsträngsblod och perifert blod
  • StemPro-34 SFM är ett flexibelt cellodlingsmedium som kan användas för en mängd olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Hematopoetisk stamcell, hematopoetisk cell, benmärg
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Stamcellsserumfritt media (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser Fenolrött
Utan tillsatser Inget glutamin
Produktlinje StemPro
Kvantitet 500 ml
Endotoxinnivå ≤10 EU/ml
Art Människa
Innehåll och lagring •500 ml StemPro™ -34 Serum Free Medium (förvaras °vid 2 C °till 8 C i mörker)
• 13 ml StemPro™ -34 näringstillskott (förvaras vid -°5 C till -°20 C i mörker)
Förvara hela mediet vid 2 °C till °8 C i mörker.
Typ av kultur Stationär suspensionsodling
Visa mer Visa mindre
För mänskliga ex vivo vävnads- och cellodlingsapplikationer. VARNING: När den används som en medicinsk utrustning, begränsar federal lag denna anordning till försäljning av eller på order av en läkare.