Beskrivning
De StemPro™ Chondrogenesis Differentiation Kit har utvecklats för kondrogen differentiering av mesenkymala stamceller (MSC) i vävnadskulturkärl. Kitet innehåller alla reagenser som krävs för att inducera MSC:er att engagera sig i kondrogenesvägen och generera kondrocyter. Använder StemPro™ Chondrogenesis Differentiation Kit i kombination med StemPro™ MSC SFM eller MesenPRO RS™ Medium tillhandahåller en standardiserad odlingsarbetsflödeslösning för MSC-isolering, expansion och differentiering till kollagenmatrisproducerande kondrocyter.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Stamceller (mesenkymala) |
| Innehåll och lagring | Detta kit levereras med ett 100 ml basalt medium och 10 ml tillväxttillskott som är tillräckligt för att formulera 100 ml komplett medium. Komponenter kräver separata leverans- och lagringskrav. Tillväxttillägget säljs inte styckvis. StemPro™ Osteocytkondrocytdifferentiering ⁄Basalmedium 2 till 8 C (°skydda mot ljus) StemPro™ Chondrogenesis Supplement -5 till -20 °C (i mörker) |
| Kultur Miljö | CO2 |
| För användning med (applikation) | Stamcellsdifferentiering |
| Produkttyp | Hondrogenes-differentieringskit |
| Endotoxinnivå | ≤50 EU/mL,≤ 50 EU/ml |
| Formatera | Vätska |
| Glukos | Låg glukos |
| Glutamin | GlutaMAX™ -Jag |
| HEPES-buffert | Utan HEPES |
| Visa mer |