Läs mer
Gibco™ StemPro™ EZPassage™ Engångsverktyg för att passera stamceller
Produktkod. 11523127 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11523127 10 enheter Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11523127 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 23181010
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ny anordning för passage av mänskliga embryonala stamceller som gör manuell passage av stamcellskolonier snabbare och reproducerbar.
  • Tillverkad av ett egenutvecklat, cellodlingssäkert och inert material som möjliggör skärning av embryonala stamcellskolonier som växer på matarceller eller andra substrat till enhetliga bitar för optimal passage.
  • Överträffar befintliga manuella och enzymatiska passeringsmetoder i hastighet, enhetlighet hos passerade kolonier och tillförlitlighet.
  • Manuell passage stamcellskolonier på en bråkdel av tiden jämfört med standardtekniker.
  • Skär stamcellskolonier i bitar av enhetlig storlek, vilket gör passage av stamceller mer reproducerbar.
  • Kontrollera storleken för bättre passage eller för att göra embryoidkroppar.
  • Cellodlingssäkra Passaging Tools är klara för användning och förpackade individuellt i gamma-bestrålade hylsor.
  • Engångsanvändning.
  • Sterilisera inte (alkohol eller autoklav)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Proprietärt, cellkultursäkert, inert material
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Manuell passage av stamcellskolonier
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Verktyg för passage av stamceller
Celltyp Stamcell
Produktlinje EZPassage, StemPro
Kvantitet 10 enheter