Läs mer
Gibco™ StemPro™ hESC SFM
Produktkod. 10438033 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10438033 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10438033 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1000701
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
StemPro hESC SFM är ett serum- och feederfritt medium som är särskilt formulerat för att stödja tillväxt och expansion av pluripotenta stamceller (hESC och iPSC). Det har visat sig stödja PSC-tillväxt under >50 passager utan tecken på karyotypiska avvikelser samtidigt som differentieringspotentialen bibehålls.
StemPro hESC SFM är ett serum- och feederfritt medium som är särskilt formulerat för att stödja tillväxt och expansion av pluripotenta stamceller (hESC och iPSC). Det har visat sig stödja PSC-tillväxt under >50 passager utan tecken på karyotypiska avvikelser samtidigt som differentieringspotentialen bibehålls.
StemPro hESC SFM har testats omfattande och har bevisats bibehålla pluripotens i en växande lista av hESC-linjer, inklusive BG01, BG02, BG03, H1, H9 och BG01V. Dessutom har det använts för att skala upp produktionen av hESC till över 1 x 10cell. StemPro hESC SFM har visat sig stödja tillväxt av hESC och iPSC under >50 passager utan tecken på karyotypiska avvikelser och bibehåller hESC:s förmåga att differentiera sig till alla tre könslinjelinjer.
StemPro hESC SFM-komponenter
  • StemPro hESC-tillägget
  • DMEM/F-12 med GlutaMAX-medium
  • Bovint serumalbumin 25% (BSA)
Ytterligare komponenter krävs för komplett medium (måste köpas separat)
  • FGF BASIC (fullängd) REC HU (Kat. nr. PHG0261)
  • 2-Mercaptotanol (Kat. nr 21985-023)
Användningsområden
Formulerad för tillväxt och expansion av mänskliga embryonala och humaninducerade pluripotenta stamceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Embryonala stamceller (ESC)
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Stamcellsmedia
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött
Tillverkningskvalitet cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820 och ISO 13485
Produktlinje StemPro
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Tillägg - torris, Basal - ambient, BSA - ambient
Art Människa
Innehåll och lagring • StemPro™ hESC Supplement, förvara vid -5 till -°20 C och skydda mot ljus
• DMEM/F-12 med GlutaMAX medium, förvara vid 2 till °8 C och skydda mot ljus
• Bovint serumalbumin (BSA) 25 %, förvara vid 2 till 8 C °och skydda mot ljus
Typ av kultur Matningsfri stamcellskultur (human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonal)