Läs mer
Gibco™ StemPro™ Mänskligt fett-härledd stamcellskit
Produktkod. 10266393 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10266393 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10266393 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer R7788110
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
StemPro™ Mänskligt fett-härledd stamcellskit
Mänskliga fetthärledda stamceller (ADSC) isoleras från mänsklig lipoaspiratvävnad och kryopreserveras från primärkulturer. ADSC:er har fenotypiska och funktionella egenskaper som liknar de hos mesenkymala stamceller från benmärg. Före kryopreservering expanderas ADSC:erna för en passage i MesenPRO RS™ Medium, ett reducerat serum (2 %) medium som förbättrar MSC-expansionen jämfört med konventionella serumsupplementerade medier. Human StemPro™ Adipose-Derived Stem Cell Kit innehåller kryokonserverade normala humana ADSC:er och MesenPRO RS™ Medium – tillsammans säkerställer dessa komponenter optimal ADSC-tillväxt och expansion. Varje sats av ADSC:er kommer från en enda donator av mänsklig lipoaspiratvävnad.
Varje flaska med ADSC innehåller celler som kan differentiera till flera mogna cellfenotyper in vitro, inklusive adipocyter, osteoblaster och kondrocyter. ADSC:er kan utökas till 4–5 passager innan de förlorar sin förmåga att växa eller differentiera till alla potentiella fenotyper. ADSC:erna uttrycker följande flödescytometri-cellyteproteinprofil: positiv CD29, CD44, CD73, CD90, CD105, CD166; negativ CD14, CD31, CD45, Lin1.
Användningsområden:
Formulerad för tillväxt och expansion av mesenkymala stamceller.
Anmärkning:
MesenPRO RS™ Medium (kategori nr 12746-012), bestående av MesenPRO RS™ tillväxttillskott och MesenPRO RS™ basalt medium, finns att köpa separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Detta kit levereras i två delar med separata förvaringskrav. Dessa komponenter säljs inte individuellt:
– StemPro™ Humana fetthärledda stamceller (en flaska innehållande∼ 1 x 106 celler; lagra i flytande kväve) och MesenPRO RS™ Tillväxttillskott (10 ml; förvara i mörker vid -5 till -20 °C)
– MesenPRO RS™ Basalmedium (500 ml, förvara mörkt vid 2-8 °C)
Celltyp Stamcell (mesenkymal)
Art Människa
Vävnad Lipoapirat
Produktlinje Gibco, StemPro
Kvantitet 1 kit
För applikationer med bearbetning av human ex vivo vävnad och cellkultur. VARNING: När den används som medicinteknisk produkt begränsar federal lag denna apparat till försäljning av eller på order av en läkare.