Läs mer
Gibco™ StemPro™ MSC SFM XenoFree
Produktkod. 10601026 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10601026 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10601026 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1067501
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
StemPro™ MSC SFM XenoFree
GIBCO™ StemPro™ MSC SFM XenoFree har utvecklats för tillväxt och expansion av mänskliga mesenkymala stamceller (MSCs) och Adipose-derived Stem Cells (ADSCs) under helt serumfria och xenogena (xeno)-fria förhållanden. Använder StemPro™ MSC SFM XenoFree, mänskliga MSC:er eller ADSC:er kan utökas för flera passager samtidigt som de bibehåller sin multipotenta fenotyp (dvs. förmågan att differentiera till osteogena, kondrogena och adipogena linjer). StemPro™ MSC SFM XenoFree är cGMP-kompatibel vilket möjliggör spårbarhet och tillverkningssäkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Mesenkymala stamceller
Klassificering Xeno-fri
Form Vätska
Produkttyp Stamcellsserumfritt media (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött
Produktlinje StemPro
Kvantitet 1 Kit
Antibiotika ingår Utan antibiotika
Renhet eller kvalitetsklass MS Cell-kvalificerad
Art Människa
Innehåll och lagring Varje kit innehåller 1 x 500 ml StemPro™ MSC SFM basalmedium och 1 x 5 ml StemPro™ MSC SFM XenoFree-tillskott. StemPro™ MSC SFM basalmedium förvaras vid 2 till 8 °C och är stabilt i 12 månader. StemPro™ MSC SFM XenoFree-tillskottet förvaras fryst vid -5 till -20 °C
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Adherent cellkultur