Läs mer
Gibco™ StemPro™ NSC SFM
Produktkod. 10377893 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10377893 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10377893 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1050901
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lås upp överlägsen tillväxt och expansion av mänskliga neurala stamceller med det kompletta StemPro NSC Serum Free Medium (SFM). Den stödjer både anhängande och sferoidkulturer samtidigt som den bibehåller multipotens och konsekvent kvalitet.
Gibco StemPro NSC Serum Free Medium (SFM) utvecklades specifikt för tillväxt och expansion av mänskliga neurala stamceller (NSC) och tillhandahålls som ett komplett kit. StemPro NSC SFM stödjer utvidgningen av NSC för flera passager, vilket maximerar NSC-avkastningen samtidigt som deras potential att differentieras till neuroner och gliaceller, bibehålls.
Varför välja StemPro NSC SFM?
  • Komplett medium—inkluderar KnockOut DMEM/F-12 basalmedium, StemPro NSC SFM Supplement, FGF Basic Recombinant Human och EGF Recombinant Human—utan ytterligare tillskott behövs
  • Optimerad för NSC—speciellt framtagna för NSC och inkluderar StemPro Neural Supplement, som optimerats från N-2 och B-27 tillskott
  • Mångsidiga applikationer—stödjer både adherenta och neurosfär-suspensionskulturer; anpassningsbara för olika forskningsbehov
  • Upprätthåller multipotens—och säkerställer att NSC:er behåller sin förmåga att differentiera till neuroner, oligodendrocyter och astrocyter
  • Konsistens och kvalitet—tillverkas enligt cGMP-standarder där varje parti kvalificeras med hjälp av en human neural stamcellsproliferationstest (hNSC), vilket hjälper till att säkerställa tillförlitliga, reproducerbara resultat
StemPro NSC SFM utmärker sig som det föredragna valet för forskare som fokuserar på studier av neurala stamceller tack vare sin överlägsna prestanda, mångsidighet och tillförlitlighet. Förbättra din forskning med StemPro NSC SFM och uppnå konsekventa, högkvalitativa resultat i dina neurala stamcellskulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Neurala stamceller
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Stamcellsserumfritt media (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Utan HEPES
Produktlinje Gibco, StemPro
Kvantitet 1 Kit
Aminosyror Icke-essentiella aminosyror
Endotoxinnivå ≤50 EU/ml
Oorganiska salter Natriumfosfat
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Art Människa
Innehåll och lagring Detta kit levereras med ett basalt medium, tillväxttillskott och tillväxtfaktorer som är tillräckliga för att formulera 500 ml komplett medium. Komponenterna kräver separata transport- och lagringskrav:
KnockOut™ DMEM ⁄F-12 Basal Medium (500 ml; förvara i mörker 2 till 8 °C)
StemPro™ NSC SFM Supplement (10 mL; förvara fryst vid -5 till -20 °C)
FGF Basic Recombinant Human och EGF Recombinant Human (10 ug; lagras vid 2 till 8 °C uttorkad).
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Däggdjurscellodling