Beskrivning
För fullständig differentiering av mänskliga mesenkymala stamceller till benceller
StemPro™ Osteogenes Differentiation Kit har utvecklats för osteogen differentiering av mesenkymala stamceller (MSC) i vävnadsodlingskärl. Kitet innehåller alla reagenser som krävs för att inducera MSC:er att engagera sig i osteogenesvägen och generera
omogna och mogna osteocyter. Använder StemPro™ Osteogenes Differentiation Kit i kombination med MesenPRO RS™ Medium eller StemPro™ MSC SFM tillhandahåller en standardiserad odlingsarbetsflödeslösning för MSC-isolering, expansion och differentiering till mineraliserade matrisproducerande osteocyter.
StemPro™ Osteogenes Differentiation Kit har utvecklats för osteogen differentiering av mesenkymala stamceller (MSC) i vävnadsodlingskärl. Kitet innehåller alla reagenser som krävs för att inducera MSC:er att engagera sig i osteogenesvägen och generera
omogna och mogna osteocyter. Använder StemPro™ Osteogenes Differentiation Kit i kombination med MesenPRO RS™ Medium eller StemPro™ MSC SFM tillhandahåller en standardiserad odlingsarbetsflödeslösning för MSC-isolering, expansion och differentiering till mineraliserade matrisproducerande osteocyter.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Stamceller (mesenkymala) |
| Innehåll och lagring | Detta kit levereras i två delar med separata förvaringskrav. Dessa komponenter säljs inte individuellt: • StemPro™ Osteocyt/kondrocytdifferentiering basalmedium (100 ml; förvara mörkt vid 2 C °till 8 °C) • StemPro™ Osteogenes-tillägg (10 ml; förvara i mörker °vid -5 C °till -20 C) Basalmediet skickas i rumstemperatur, medan tillägget skickas på torris. |
| Kultur Miljö | CO2 |
| För användning med (applikation) | Stamcellsdifferentiering |
| Produkttyp | Osteogenes-differentieringskit |
| Endotoxinnivå | ≤50 EU/mL,≤ 50 EU/ml |
| Formatera | Vätska |
| Glukos | Låg glukos |
| Glukoskoncentration | 1000 mg/L |
| Glutamin | GlutaMAX™ -Jag |
| Visa mer |