Läs mer
StemRegenin 1, MedChemExpress
Produktkod. 16486616
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486616 100 mg
16462407 50 mg
16426288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16486616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress StemRegenin 1 is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with IC50 of 127 nM.
StemRegenin 1 is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with IC50 of 127 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material StemRegenin 1
CAS 1227633-49-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H23N5OS
Kvantitet 100 mg
Synonym SR1
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.81 mM)
LEDER CC(C)N1C2=NC(C3=CSC4=C3C=CC=C4)=NC(NCCC5=CC=C(O)C=C5)=C2N=C1
Molekylvikt (g/mol) 429.54
Formel vikt 429.54
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death