Läs mer
R&D Systems™ StemXVivo Adipogenic Supplement (100X)
Descrizione
Despite the well-characterized factors and protocols used to differentiate mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) into adipocytes, differentiation efficiencies can vary depending on the quality of the MSC starting population and the reagents used to expand and differentiate MSCs.
- Contains high quality differentiation factors to drive reproducible and efficient MSC adipogenesis
- Is defined to reduce unwanted experimental variability
- Has been developed and optimized using MSCs
Specifica
Specifica
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 3,5 ml |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?