Läs mer
R&D Systems™ StemXVivo Ectoderm Kit
Produktkod. 30001947
Change view
Kvantitet:
25 tester
Produktkod. Kvantitet
30001947 25 tester
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001947 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer SC031B
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
For ectoderm differentiation of human pluripotent stem cells
Embryonic stem (ES) cells are pluripotent stem cells derived from the inner cell mass of pre-implantation embryos. Induced pluripotent stem (iPS) cells can be generated by somatic cell reprogramming following the exogenous expression of specific transcription factors (Oct-3/4, KLF4, SOX2, and c-Myc). These cell types are capable of unlimited, undifferentiated proliferation in vitro and still maintain the capacity to differentiate into a wide variety of somatic cells. In this capacity, pluripotent stem cells have widespread clinical potential for the treatments of heart disease, diabetes, spinal cord injury, and a variety of neurodegenerative disorders.
R&D Systems offers a wide range of products to support pluripotent stem cell culture and differentiation. Mouse embryonic fibroblasts may be used to maintain and expand pluripotent stem cells in an undifferentiated state. We also offer defined culture media, which are specifically optimized for use with human or rodent pluripotent stem cells. In addition, R&D Systems offers a variety of products to assess differentiation status and identify specific stem cell types of interest, including panels of marker antibodies, primer pairs, multi-color flow cytometry kits, and specialized verification kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
För användning med (applikation) Cell Differentiation
Kvantitet 25 tester