Läs mer
R&D Systems™ StemXVivo Mesoderm Kit
Produktkod. 18751949
Change view
Kvantitet:
1 sats
Produktkod. Kvantitet
18751949 1 sats
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18751949 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer SC030B
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
For mesoderm differentiation of human pluripotent stem cells
Embryonic stem (ES) cells are pluripotent stem cells derived from the inner cell mass of pre-implantation embryos. Induced pluripotent stem (iPS) cells can be generated by somatic cell reprogramming following the exogenous expression of specific transcription factors (Oct-3/4, KLF4, SOX2, and c-Myc). These cell types are capable of unlimited, undifferentiated proliferation in vitro and still maintain the capacity to differentiate into a wide variety of somatic cells. In this capacity, pluripotent stem cells have widespread clinical potential for the treatments of heart disease, diabetes, spinal cord injury, and a variety of neurodegenerative disorders.
R&D Systems offers a wide range of products to support pluripotent stem cell culture and differentiation. Mouse embryonic fibroblasts may be used to maintain and expand pluripotent stem cells in an undifferentiated state. We also offer defined culture media, which are specifically optimized for use with human or rodent pluripotent stem cells. In addition, R&D Systems offers a variety of products to assess differentiation status and identify specific stem cell types of interest, including panels of marker antibodies, primer pairs, multi-color flow cytometry kits, and specialized verification kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
För användning med (applikation) Cell Differentiation
Kvantitet 1 sats