Läs mer
StepOne™ StepOne™ Realtids PCR-system, skrivbord
Produktkod. 12170012 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Innehåll och lagring:
Stationära datorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Innehåll och lagring Förpackningsstorlek
12170012 Stationära datorer Varje
1 options
Produktkod. 12170012 Leverantör StepOne™ Leverantörsnummer 4376374
Beräknad leverans: 05-10-2026
Innehåller
Stationära datorer
StepOne™realtid s-PCR-system är ett 48-brunnars realtids-PCR-instrument med låg genomströmning perfekt för både förstagångsanvändare och erfarna användare.
StepOnePlus™ realtids-PCR-system kan ställas in i en mängd olika konfigurationer och levereras klart att använda, med intuitiv dataanalys och instrumentkontrollmjukvara. Med hjälp av robust LED-baserad 3-färgs optisk inspelning, är StepOne™ realtids-PCR-system utformat för att leverera exakta, kvantitativa realtids-PCR-resultat för en mängd olika genomiska forskningstillämpningar. Inkluderar en tower-dator.
Funktioner hos The StepOne™ Realtids PCR-system inkluderar:
  • Avancerad programvara och instrumentering för att utföra ett brett utbud av genomiska analyser.
  • Känsligt 3-färgs optiskt LED-inspelningssystem
  • Intuitiv och robust programvara perfekt för både förstagångsanvändare och avancerade användare
  • Enkel och flexibel instrumentuppställning och användning
StepOne™ Programvara:
De StepOne™ Programvara som medföljer StepOne™ Realtids PCR-systemet körs på Windows™ XP, fönster Vista™ , och Windows™ 7 operativsystem och tillhandahåller instrumentkontroll, datainsamling och dataanalysfunktioner. Den senaste versionen innehåller möjligheter att samla in smältkurvdata för High Resolution Melt-applikationer (HRM) och möjligheten att exportera i Real-Time PCR Data Markup Language (RDML) för kompatibilitet med MIQE-riktlinjer.
Snabb och enkel analysuppställning:
Detta anmärkningsvärt enkla realtids-PCR-system är designat med en LCD-pekskärm och ett användarvänligt gränssnitt som ger forskare som inte är vana vid realtids-PCR tillgång till kraften i genetiska studier. De intuitiva programvaru- och protokollguiderna hjälper nya användare genom deras PCR-experiment i realtid. De StepOne™ Real-Time PCR System inkluderar även en snabbstartskonfiguration så att du startar en körning omedelbart och anger plattinformation vid ett senare tillfälle.
Känslig LED-baserad 3-färgs fluorescensavläsning:
De StepOne™ Real-Time PCR System använder ett LED-baserat optiskt system med lång livslängd som kan registrera fluorescens från FAM™/SYBR™ Grön, VIC™/JOE™ , och ROX™ färgämnen. Detta kostnadseffektiva, 3-färgade, 48-brunnssystem levererar exakta, kvantitativa realtids-PCR-resultat och sparar data från alla filter i varje körning utan att vara beroende av en dator eller plattinställning. Den kan skilja mellan 2 populationer på 5 000 och 10 000 mallkopior av en TaqMan™ analys med 99,7 % konfidens.
Kompatibel med många genomiska analystekniker:
Utför en mängd olika standardiserade och krävande forskningstekniker för genetisk analys på ett instrument med hjälp av det användarvänliga StepOne™ Realtids PCR-system och programvara. De StepOne™ Systemet stöder många realtids-PCR-applikationer, inklusive följande:
  • SNP-genotypning
  • Analys av genuttryck
  • MicroRNA-uttryck
  • Translokationsanalys
  • Gendetektion
  • Virusbelastningsanalys
Den ingår StepOne™ Programvaran stöder en mängd olika analysmetoder, inklusive följande:
  • Standard Curve (absolut kvantifiering)
  • Relativ standardkurva
  • Jämförande Ct (ΔΔ Ct) (relativ kvantifiering)
  • Genotypning och närvaro/frånvaro
  • Smältkurveanalys
  • Högupplöst smältanalys (ytterligare programvara krävs)
Mångsidiga instrumentkonfigurationsalternativ:
Det ultrakompakta fotavtrycket för en StepOne™ Systemet kan installeras i flera distinkta konfigurationer, vilket ger oöverträffad flexibilitet och bekvämlighet som kan passa in i vilket laboratorium som helst. De StepOne™ Realtids-PCR-system kan användas via en PC, med en PC ansluten till ett lokalt nätverk (LAN), eller som ett fristående instrument (PC-fritt). Varje StepOne™ Realtids-PCR-systemet är fabrikskalibrerat för optisk och termisk noggrannhet, så helt enkelt anmärkningsvärda realtids-PCR-resultat kan erhållas direkt från lådan.
Övervakning, spridning och lagring av data i realtid:
Systemet mäter amplifieringen när den inträffar, vilket gör att du kan övervaka förloppet av ditt experiment cykel för cykel, antingen på maskinen eller på distans. Dina data lagras på själva instrumentet och kan ses och lagras automatiskt via fjärråtkomst eller överföras via e-post eller en USB flash-enhet. Data kan också bekvämt exporteras som PowerPoint™ , Excel™ , och grafiska bildfiler.
Utökade genuttrycksförmåga:
Den avancerade programvaran som medföljer StepOne™ Real-Time PCR System inkluderar nu det kraftfulla Gene Expression Study Package. Detta mjukvarupaket möjliggör större flexibilitet och noggrannhet i dina genuttrycksanalyser genom:
  • Analys av ett obegränsat antal plattor i en studie
  • Sortering av data efter biologisk eller teknisk replikatgrupp
  • Användning av flera endogena kontroller
  • Korrigering av analysens effektivitet
Högupplöst smältförmåga:
Nu med High Resolution Melt Software v3.0 kan du utföra post-PCR sekvensvariationsanalys med StepOne™ Realtids PCR-system. Denna separat inköpta programvara förenklar installationen genom att bibehålla analysspecifika inställningar och accepterar inklistrad plattlayoutinformation direkt från Excel . HRM Software v3.0 har också en förbättrad klustringsalgoritm för ökad känslighet och noggrannhet, och möjligheten att utföra separata analyser av flera analyser körda på en enda platta.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet ± 0,25 °C (°35 C °till 95 C) visningstemperatur
Känslighet 1 kopia
Dynamiskt omfång Linjärt dynamiskt omfång större än 9 loggenheter (detektion)
Innehåll och lagring Stationära datorer
Termisk enhetlighet ± 0,50 °C (°35 C °till 95 C) börvärde/visningstemperatur
Spänning 120 V
Höjd (metrisk) 51.2 cm
Djup (metriskt) 42.7 cm
Termiskt område 4 °C till 100 °C
För användning med (applikation) Genotypning och genomisk profilering, realtids-PCR (qPCR), realtids-PCR-baserad genuttrycksprofilering
Beskrivning Skanningstid:< 2 timmar/körning (standardläge),< 40 min./körning (snabbläge)
Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) 4,6 °C/s
Programvaruanalyslägen Snabbläge:± 2,2 °C/s, standardläge:±1,6 C/°s
Volym (metrisk) termiskt blockprov 10 till μ30 l (Standardkurvexperiment: 40 μl i standardläge är validerad)
Flerfaldig Multiplex
Upptäckt 3 emissionsfilter, LED, fotodiod
Kvantitet 1 Instrument
Förkalibrerade färgämnen FAM™ , JOE™ , ROX™ , SYBR™ Green I, VIC™
Vikt 24 kg (52 lb.)
Blockkonfigurationer 0,1 ml-rör, 48-brunnsplatta