Läs mer
Descripción
Includes
Bärbara datorer
StepOnePlus™ realtids-PCR-system kan ställas in i en mängd olika konfigurationer och levereras klart att använda med intuitiv dataanalys och instrumentkontrollmjukvara. Med hjälp av robust LED-baserad 3-färgs optisk inspelning, är StepOne™ realtids-PCR-system utformat för att leverera exakta, kvantitativa realtids-PCR-resultat för en mängd olika genomiska forskningstillämpningar. Inkluderar en bärbar dator.
Funktioner hos The StepOne™ realtids-PCR-system inkluderar:
- Avancerad programvara och instrumentering för att utföra ett brett spektrum av genomiska analyser.
- Känsligt 3-färgs optiskt LED-inspelningssystem
- Intuitiv och robust programvara perfekt för både förstagångsanvändare och avancerade användare
- Enkel och flexibel instrumentuppställning och användning
StepOne™-programvara:
StepOne™-programvara som medföljer StepOne™ realtids-PCR-system körs på Windows™ XP, Windows Vista™ , och Windows™ 7 operativsystem och tillhandahåller instrumentkontroll, datainsamling och dataanalysfunktioner. Den senaste versionen innehåller möjligheter att samla in smältkurvdata för högupplöst smältanalys-tillämpningar (HRM) och möjligheten att exportera i realtids-PCR Data Markup Language (RDML) för kompatibilitet med MIQE-riktlinjer.
Snabb och enkel analysuppställning:
Detta anmärkningsvärt enkla realtids-PCR-system är designat med en LCD-pekskärm och ett användarvänligt gränssnitt som ger forskare som inte är vana vid realtids-PCR tillgång till kraften i genetiska studier. De intuitiva programvaru- och protokollguiderna hjälper nya användare genom deras PCR-experiment i realtid. StepOne™ realtids-PCR-system inkluderar även en snabbstartskonfiguration så att du startar en körning omedelbart och anger plattinformation vid ett senare tillfälle.
Känslig LED-baserad fluorescensavläsning i 3 färger:
StepOne™ realtids-PCR-system använder ett LED-baserat optiskt system med lång livslängd som kan registrera fluorescens från FAM™ /SYBR™ Green, VIC™ /JOE™ och ROX™-färgämnen. Detta kostnadseffektiva, 3-färgade, 48-brunnssystem levererar exakta, kvantitativa realtids-PCR-resultat och sparar data från alla filter i varje körning utan att vara beroende av en dator eller plattinställning. Det kan skilja mellan 2 populationer på 5 000 och 10 000 mallkopior av en TaqMan™-analys med 99,7 % konfidens.
Kompatibel med många genomiska analystekniker:
Utför en mängd olika standardiserade och krävande forskningstekniker för genetisk analys på ett instrument med den användarvänliga StepOnePlus™ realtids-PCR-system och programvara. StepOne™-system stöder många realtids-PCR-tillämpningar, inklusive följande:
- SNP-genotypning
- Analys av genuttryck
- MicroRNA-uttryck
- Translokationsanalys
- Gendetektion
- Virusbelastningsanalys
Den medföljande StepOne™-programvaran stöder en mängd olika analysmetoder, inklusive följande:
- Standard Curve (absolut kvantifiering)
- Relativ standardkurva
- Jämförande Ct (ΔΔ Ct) (relativ kvantifiering)
- Genotypning och närvaro/frånvaro
- Smältkurveanalys
- Högupplöst smältanalys (ytterligare programvara krävs)
Mångsidiga instrumentkonfigurationsalternativ:
Det ultrakompakta utrymmet som behövs hos en StepOnePlus™-system kan installeras i flera distinkta konfigurationer, vilket ger oöverträffad flexibilitet och bekvämlighet som kan passa in i vilket laboratorium som helst. StepOnePlus™ realtids-PCR-system kan användas via en PC, med en PC ansluten till ett lokalt nätverk (LAN), eller som ett fristående instrument (PC-fritt). Varje StepOnePlus™ realtids-PCR-system är fabrikskalibrerat för optisk och termisk noggrannhet, så helt enkelt anmärkningsvärda realtids-PCR-resultat kan erhållas direkt.
Övervakning, spridning och lagring av data i realtid:
Systemet mäter amplifieringen när den inträffar, vilket gör att du kan övervaka förloppet av ditt experiment cykel för cykel, antingen på maskinen eller på distans. Dina data lagras på själva instrumentet och kan visas och lagras automatiskt via fjärråtkomst eller överföras via e-post eller ett USB-minne. Data kan också enkelt exporteras som PowerPoint™ , Excel™ , och grafiska bildfiler.
Utökade genuttrycksförmåga:
Den avancerade programvaran som medföljer StepOne™ realtids-PCR-system inkluderar nu det kraftfulla studiepaketet för genuttryck. Detta mjukvarupaket möjliggör större flexibilitet och noggrannhet i dina genuttrycksanalyser genom:
- Analys av ett obegränsat antal plattor i en studie
- Sortering av data efter biologisk eller teknisk replikatgrupp
- Användning av flera endogena kontroller
- Korrigering av analysens effektivitet
Högupplöst smältanalys:
Nu med High Resolution Melt-programvara v3.0 kan du utföra post-PCR-sekvensvariationsanalys med StepOne™ realtids-PCR-system. Denna separat inköpta programvara förenklar installationen genom att bibehålla analysspecifika inställningar och accepterar inklistrad information om plattlayout direkt från Excel. HRM-programvara v3.0 har också en förbättrad klustringsalgoritm för ökad känslighet och noggrannhet samt möjlighet att göra separata analyser av flera analyser som körs på en och samma platta.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Especificaciones
Especificaciones
| Formatera | 48-brunnsplatta, 0,1 ml-rör |
| Termisk noggrannhet | ± 0,25 °C (°35 C °till 95 C) visningstemperatur |
| Sample Ramp Rate | Snabbläge:± 2,2°C⁄s, standardläge:± 1,6 °C⁄ s |
| Känslighet | 1 kopia |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 100 C |
| Reaktionsvolymintervall | 10 –30 μl (Standardkurveexperiment: 40 μl i standardläge är validerad) |
| Passiv referensfärg | ROX (separat rör), ingen ROX, ROX (förblandad) |
| Dynamiskt omfång | Linjärt dynamiskt omfång större än 9 loggenheter (detektion) |
| Innehåll och lagring | Bärbara datorer |
| Kalibrerat färgämne | VIC™ , SYBR™ Green I, JOE™ , FAM™ , ROX™ |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.