Läs mer
StepOnePlus™ StepOnePlus™ realtids-PCR-system, bärbar dator
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Innehåller
Bärbara datorer
StepOnePlus™ realtids-PCR-system kan ställas in i en mängd olika konfigurationer och levereras klart att använda, med intuitiv dataanalys och instrumentkontrollmjukvara. Med hjälp av robust LED-baserad 4-färgs optisk inspelning, är StepOnePlus™ realtids-PCR-system designat för att leverera exakta, kvantitativa realtids PCR-resultat för en mängd olika genomiska forskningstillämpningar. Vi levererar en Dell™ bärbar dator med StepOnePlus™ realtids-PCR-system.
Funktioner hos The StepOne™ realtids-PCR-system inkluderar:
- Avancerad programvara och instrumentering för att utföra ett brett utbud av genomiska analyser
- Känsligt 4-färgs optiskt LED-inspelningssystem
- Intuitiv och robust programvara perfekt för både förstagångsanvändare och avancerade användare
- Enkel och flexibel instrumentuppställning och användning
Nya StepOne™-programvara:
StepOne™-programvara som ingår i StepOnePlus™ realtids-PCR-system körs på Windows™ XP operativsystem och tillhandahåller instrumentkontroll, datainsamling och dataanalysfunktioner (analysprogramvara är också kompatibel med Windows™ 7). Den senaste versionen innehåller möjligheter att samla in smältkurvdata för högupplöst smältanalys-tillämpningar (HRM) och möjligheten att exportera i realtids-PCR Data Markup Language (RDML) för kompatibilitet med MIQE-riktlinjer.
Snabb och enkel analysuppställning:
Detta anmärkningsvärt enkla realtids-PCR-system är utformat med en LCD-pekskärm och ett användarvänligt gränssnitt som ger forskare som inte är vana vid realtids-PCR tillgång till kraften i genetiska studier (fig. 1). De intuitiva programvaru- och protokollguiderna hjälper nya användare genom deras PCR-experiment i realtid. StepOnePlus™ realtids-PCR-system inkluderar även en snabbstartskonfiguration så att du startar en körning omedelbart och anger plattinformation vid ett senare tillfälle.
Känslig LED-baserad fluorescensavläsning i 4 färger:
StepOnePlus™ Realtids PCR-system använder ett LED-baserat optiskt system med lång livslängd som kan registrera fluorescens från FAM™ /SYBR™ Green, VIC™ /JOE™ , NED™ /TAMRA™ och ROX™-färgämnen. Detta kostnadseffektiva, 4-färgs- och 96-brunnssystem levererar exakta, kvantitativa PCR-resultat i realtid och sparar data från alla filter i varje körning utan att vara beroende av en dator- eller plattinstallation. Det kan skilja mellan 2 populationer på 5 000 och 10 000 mallkopior av en TaqMan™ analys med 99,7 % konfidens.
Kompatibel med många genomiska analystekniker:
Utför en mängd olika standardiserade och krävande forskningstekniker för genetisk analys på ett instrument med den användarvänliga StepOnePlus™ realtids-PCR-system och StepOne™-programvara.
StepOnePlus™-system stöder många realtids-PCR-tillämpningar, inklusive följande:
- SNP-genotypning
- Analys av genuttryck
- MicroRNA-uttryck
- Proteinuttryck
- Translokationsanalys
- Gendetektion
- Virusbelastningsanalys
Den medföljande StepOne™-programvaran stöder en mängd olika analysmetoder, inklusive följande:
- Standard Curve (absolut kvantifiering)
- Relativ standardkurva
- Jämförande Ct (ΔΔ Ct) (relativ kvantifiering)
- Genotypning och närvaro/frånvaro
- Smältkurvanalys (som en fristående tillämpning)
- Högupplöst smältanalys (som en fristående tillämpning)
Mångsidiga instrumentkonfigurationsalternativ:
Det ultrakompakta utrymmet som behövs hos en StepOnePlus™-system kan installeras i flera distinkta konfigurationer, vilket ger oöverträffad flexibilitet och bekvämlighet som kan passa in i vilket laboratorium som helst. StepOnePlus™ realtids-PCR-system kan användas via en PC, med en PC ansluten till ett lokalt nätverk (LAN), eller som ett fristående instrument (PC-fri). Varje StepOnePlus™ realtids-PCR-system är fabrikskalibrerat för optisk och termisk noggrannhet, så helt enkelt anmärkningsvärda realtids-PCR-resultat kan erhållas direkt.
Energieffektivitet och utrymmesbesparing:
StepOnePlus™ realtids-PCR-system drar 38 % mindre energi för att bearbeta en provplatta (när instrumentet är i uppvärmt tillstånd), jämfört med Bio-Rad CFX96™ realtids-PCR-detektionssystem. StepOnePlus™ realtids-PCR-system har även avancerad temperaturkontroll genom användning av VeriFlex™ Blockerar teknologin och har ett utrymmet som är nästan 15 % mindre än Bio-Rad CFX96™ , som i dagens ’trånga laboratorier hjälper dig att använda ditt laboratorieutrymme ännu mer effektivt. Du lämnar också ett mindre miljömässigt fotavtryck på jorden.
Övervakning, spridning och lagring av data i realtid:
Systemet mäter amplifieringen när den inträffar, vilket gör att du kan övervaka förloppet av ditt experiment cykel för cykel, antingen på maskinen eller på distans. Dina data lagras på själva instrumentet och kan visas och lagras automatiskt via fjärråtkomst, eller överföras via e-post eller ett USB-minne. Data kan också enkelt exporteras som PowerPoint™ , Excel™ , och grafiska bildfiler.
Utökade genuttrycksförmåga:
Den avancerade programvaran som medföljer StepOnePlus™ realtids-PCR-system inkluderar nu det kraftfulla studiepaketet för genuttryck. Detta mjukvarupaket möjliggör större flexibilitet och noggrannhet i dina genuttrycksanalyser genom:
- Analys av ett obegränsat antal plattor i en studie
- Sortering av data efter biologisk eller teknisk replikatgrupp
- Användning av flera endogena kontroller
- Korrigering av analysens effektivitet
Avancerad Högupplöst smältanalys:
Nu med High Resolution Melt-programvara v3.0 kan du utföra post-PCR-sekvensvariationsanalys med StepOnePlus™ realtids-PCR-system. Denna separat inköpta programvara förenklar installationen genom att bibehålla analysspecifika inställningar och accepterar inklistrad information om plattlayout direkt från Excel. HRM-programvara v3.0 har också en förbättrad klustringsalgoritm för ökad känslighet och noggrannhet samt möjlighet att göra separata analyser av flera analyser som körs på en och samma platta.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96-brunnsplatta, 8-rörsremsor, 0,1 ml-rör |
| Termisk noggrannhet | ± 0,25 °C (°35 C °till 95 C) visningstemperatur |
| Sample Ramp Rate | Snabbläge:± 2,2°C⁄s, standardläge:± 1,6 °C⁄ s |
| Känslighet | 1 kopia |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 100 C |
| Reaktionsvolymintervall | 10 –30 μl (Standardkurveexperiment: 40 μl i standardläge är validerad) |
| Passiv referensfärg | ROX (separat rör), ingen ROX, ROX (förblandad) |
| Dynamiskt omfång | Linjärt dynamiskt omfång större än 9 loggenheter (detektion) |
| Innehåll och lagring | Bärbara datorer |
| Kalibrerat färgämne | VIC™ , SYBR™ Green I, ROX™ , JOE™ , NED, FAM™ , TAMRA™ |
| Visa mer |