Läs mer
Sonics Materials™ Stegade Microtip
Beskrivning
- Microtip sond, 2 mm, 0,1 ml till 5 ml
- Microtips och sonder intensifierar och strålar ut ultraljudsenergin in i provet
- Spetsar med mindre diameter ger större kavitationsintensitet, men den energi som frigörs är begränsad till ett smalare, mer koncentrerat fält
- Omvänt ger spetsar med större diameter lägre intensitet, men energin frigörs över ett större område
- Ju större spetsdiameter, desto större volym kan bearbetas, men med reducerad intensitet
Specifikationer
Specifikationer
| Amplitud | 89μ m |
| Produkttyp | Stegade Microtip |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |