Läs mer
Sonics Materials™ Stegade Microtip
Produktkod. p-8010147
Diameter (metrisk):
2 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10754793
Brand: Sonics Materials™ 6300423
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robusta och pålitliga mikrospetsar och sonder som intensifierar och utstrålar ultraljudsenergi i ett prov.
  • Microtip sond, 2 mm, 0,1 ml till 5 ml
  • Microtips och sonder intensifierar och strålar ut ultraljudsenergin in i provet
  • Spetsar med mindre diameter ger större kavitationsintensitet, men den energi som frigörs är begränsad till ett smalare, mer koncentrerat fält
    • Omvänt ger spetsar med större diameter lägre intensitet, men energin frigörs över ett större område
    • Ju större spetsdiameter, desto större volym kan bearbetas, men med reducerad intensitet
Specifikationer
Amplitud 89μ m
Produkttyp Stegade Microtip
Diameter (metrisk) 2 mm
Förpackningsmängd 1 st