Läs mer
Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor
Produktkod. 12111720 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
8 x 13,5 ml
8 x 39 ml
Max. RCF:
228 706 x g
241 831 x g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12111720
Brand: Thermo Scientific™ 79245
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Spara tid och förbättra resultatens noggrannhet med titan Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor.
Spara tid och förbättra resultatens noggrannhet med titan Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor.
  • Vertikal, 0° vinkelrotor i titan
  • Kapacitet: Finns i 39mL och 13,5mL
  • Maxhastighet/RCF: 50 000 rpm/241 831 xg (39 ml), 228 706 xg (13,5 ml)
  • K-faktor: 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Stepsaver 50V39 Vertikal Titanium Rotor
Material Titan
Typ Vertikal rotor
Kapacitet 8 x 39 ml
Max. RCF 241 831 x g
Max. Hastighet 50,000 rpm
Radie (metrisk) 86.6 mm
Radie (metrisk) Min. 60.8 mm
K-faktor 35.8
Max. Rörlängd 93 mm
Max. Diameter på rör 16 mm
Nettovikt 22.7 lb. (10.3 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall WX ultraCentrifuges
Vinkel
Genomsnittlig RCF 205,807 x g
Min. RCF 169,784 x g