Beskrivning
Spara tid och förbättra resultatens noggrannhet med titan Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertikal Rotor.
- Vertikal, 0° vinkelrotor i titan
- Kapacitet: Finns i 39mL och 13,5mL
- Maxhastighet/RCF: 50 000 rpm/241 831 xg (39 ml), 228 706 xg (13,5 ml)
- K-faktor: 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Stepsaver 50V39 Vertikal Titanium Rotor |
| Material | Titan |
| Typ | Vertikal rotor |
| Kapacitet | 8 x 13,5 ml |
| Max. RCF | 228 706 x g |
| Max. Hastighet | 50,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 81.9 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 60.8 mm |
| K-faktor | 22.6 |
| Max. Rörlängd | 93 mm |
| Visa mer |