Läs mer
Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 Vertikal Rotor
Produktkod. 12101730 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
8 x 6 ml
8 x 13,5 ml
Beskrivning:
Stepsaver 65V13 Vertikal Titanium Rotor
Stepsaver 65V13 Vertikal Titanium Rotor; Quick-Seal Cartridge Set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12101730
Brand: Thermo Scientific™ 79290
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabba upp bearbetningen och minimera provförlusten med titan Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 Vertikal Rotor.
Snabba upp bearbetningen och minimera provförlusten med titan Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 Vertikal Rotor.
  • Vertikal titanrotor
  • Kapacitet: Finns i 13,5 mL, 6 mL och 13,5 mL Quick-Seal
  • Maxhastighet/RCF: 65 000 rpm/400 671 xg (13,5 mL) 393 120 xg (6 mL)
  • K-faktor: 12,9 (13,5 ml), 10,3 (6 ml)
  • Vinkel: 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Stepsaver 65V13 Vertikal Titanium Rotor
Material Titan
Typ Vertikal rotor
Kapacitet 8 x 6 ml
Max. RCF 400,671 x g
Max. Hastighet 65,000 rpm
Radie (metrisk) 83.3 mm
Radie (metrisk) Min. 70.1 mm
K-faktor 10.3
Max. Rörlängd 93 mm
Max. Diameter på rör 16 mm
Nettovikt 21.4 lb. (9.7 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel
Genomsnittlig RCF 361,972 x g
Min. RCF 330,825 x g