Läs mer
Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6 Vertikal Rotor
Produktkod. 12191710 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 2 ml
8 x 5,1 ml
8 x 6 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12191710 8 x 6 ml Varje
12151720 8 x 2 ml Varje
12171720 8 x 5,1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12191710 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 79240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366898.01 SEK
    274891.79 SEK / Paket med 1
    Save 92006.22 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Minimera provförlusten med funktionen för snabb laddning och urladdning Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6 Vertikal Rotor.
  • Vertikal titanrotor
  • Kapacitet: Finns i 6 mL, 2 mL och 5,1 mL Quick-Seal
  • Maxhastighet/RCF: 70 000 rpm/467 420 xg
  • K-faktor: 8,7
  • Vinkel: 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Stepsaver 70V6 Vertikal Titanium Rotor
Material Titan
Typ Vertikal rotor
Kapacitet 8 x 6 ml
Max. RCF 467,420 x g
Max. Hastighet 70,000 rpm
Radie (metrisk) 85.4 mm
Radie (metrisk) Min. 72.1 mm
K-faktor 8.7
Max. Rörlängd 66 mm
Max. Diameter på rör 13 mm
Nettovikt 16.8 lb. (7.6 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall WX ultracentrifuger
Vinkel 0°
Genomsnittlig RCF 431,022 x g
Min. RCF 394,625 x g