Läs mer
Stercobilinogen (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stercobilinogen (Technical Grade) |
| CAS | 17095-63-5 |
| Molekylformel | C33H48N4O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3-(2-((3-(2-Carboxyethyl)-5-((3-ethyl-4-methyl-5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)-4-methyl-1H-pyrrol-2-yl)methyl)-5-((4-ethyl-3-methyl-5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)-4-methyl-1H-pyrrol-3-yl)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C33H48N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h16,19-21,26-27,34-35H,7-15H2,1-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/t16-,19-,20-,21-,26+,27+/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)N[C@H]1Cc2[nH]c(Cc3[nH]c(C[C@@H]4NC(=O)[C@H](CC)[C@H]4C)c(C)c3CCC(=O)O)c(CCC(=O)O)c2C |
| IUPAC-namn | 3-[2-[[3-(2-carboxyethyl)-5-[[(2S,3R,4R)-3-ethyl-4-methyl-5-oxopyrrolidin-2-yl]methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-2-yl]methyl]-5-[[(2S,3R,4R)-4-ethyl-3-methyl-5-oxopyrrolidin-2-yl]methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-3-yl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 596.76 |
| Formel vikt | 596.3574 |