Läs mer
Medline Scientific™ Star-24 LED stereomikroskop
Produktkod. 11697630
Change view
Huvud stil:
Kikare, 45° Lutande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Huvud stil Förpackningsstorlek
11697630 Kikare, 45° Lutande Varje
1 options
Produktkod. 11697630 Leverantör Medline Scientific™ Leverantörsnummer 1800.1000M
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-01-2027
Särskilt väl lämpad för att titta på prover i låga förstoringar och introducerar fördelarna med LED-belysning i stereoomfånget av mikroskop.
  • Designad för både pedagogisk och professionell användning
  • Diamantformad bas med sluttande sidor ger ett ergonomiskt handstöd under provhantering för att säkerställa kontroll och minimera risken för att skada uppstår
  • Binokulärt optiskt huvud, lutande 45°
  • Pupillavståndsjustering (Siedentopf-typ) 50 till 75 mm
Specifikationer
Förstoringskraft 2X, 4X
Zoomområde 40mm
Elektriska krav 220/240 V 50/60 Hz
Huvud stil Kikare, 45° Lutande
Typ av belysning LED, Variabel
Okular WF 10X/20 mm