Läs mer
Motic™ SMZ-168 Stereozoom™ Microscope
Okular:
Binokulär
Trinokulär
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Greenough Optical System
- Achromatic optics with anti-fungus treatment
- Widefield binocular/trinocular 35° observation tube (light distribution 0:100 left eyetube/trinotube in photo position)
- Widefield high eyepoint eyepieces, WF 10x23 with diopter adjustment on both eyepiece tubes ±5dpt
- Interpupillary distance 52 to 75mm
- Zoom: 6.7:1; 5 clickstops
- 7.5X to 5X standard magnification
- Working distance: 113mm
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Black, white and frosted stage plates and dust cover |
| Förstoringskraft | 0.75X to 5X |
| Zoomområde | Ratio 1:6,7 |
| Modell | SMZ168 BL |
| Huvud stil | Rotating |
| Typ av belysning | Halogen |
| Okular | Binokulär |