Läs mer
Buerkle™ Polyeten SteriBag™ Provtagningspåse
Produktkod. 10889600 Handla allt Bürkle Produkter
Mått (L x B):
305 x 406 mm
Produktkod. 10889600
Brand: Buerkle™ 53445500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Polyeten SteriBag™ Provtagningspåse med plastfilm förseglade flikar för att förhindra hudskador.
  • Steriliserad
  • Kan märkas
  • Läcksäker
  • Spara utrymme
  • Genomskinlig
  • Med praktisk stängning för att riva upp
  • Bevisat miljontals gånger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Kvantitet 250/Pk.
Mått (L x B) 305 x 406 mm
Längd (metrisk) 305 mm
Bredd (metrisk) 406 mm
Produkttyp Provpåse