Läs mer
Synergy Healthcare™ SteriBags™ Värmeförseglade påsar
Produktkod. 15651944
Change view
Mått (L x B):
250 x 140 mm
380 x 180 mm
609 x 380 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
15651944 250 x 140 mm Paket med 1000
15621954 609 x 380 mm Paket med 250
15671944 380 x 180 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15651944 Leverantör Synergy Healthcare™ Leverantörsnummer DHS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativt våtstyrka MG blekt kraftpapper. Synergy Healthcare™ SteriBags™ Värmeförslutningspåsar är dubbelvikta för ökad integritet.
  • Överensstämmer med BS 6257
  • Dubbelvikt botten för extra integritet
  • Öppning på bredden
  • För användning i autoklaver och gammasterilisatorer
Specifikationer
Beskrivning Steriliseringspåse med värmeförsegling; kod D
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Överensstämmer med BS 6257; Kod D
Färg Vitt
För användning med (applikation) För användning i förvakuumautoklaver med porös last samt gammasterilisatorer
Material Kraft Papper
Kvantitet 1000/Pk.
Mått (L x B) 250 x 140 mm
Mått (L x B x H) 250 x 140 x 75 mm (L x W x D)
Produkttyp Steriliseringspåse
Längd (metrisk) 250 mm
Bredd (metrisk) 140 mm