Läs mer
Buerkle™ SteriBag™ Provtagningspåsar
BIOPHARMA
Produktkod. 10625951 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
150 ml
450 ml
650 ml
800 ml
1650 ml
Produkttyp:
Provpåse
Provpåse med märkningsområde
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
10625951 450 ml Provpåse med märkningsområde Paket med 500
10389720 60 ml Provpåse med märkningsområde Paket med 500
15306297 1650 ml Provpåse Paket med 250
10135550 60 ml Provpåse Paket med 500
10574021 150 ml Provpåse med märkningsområde Paket med 500
10607871 150 ml Provpåse Paket med 500
10490951 450 ml Provpåse Paket med 500
10772141 650 ml Provpåse med märkningsområde Paket med 500
10658251 650 ml Provpåse Paket med 500
10584021 800 ml Provpåse med märkningsområde Paket med 500
10544021 800 ml Provpåse Paket med 500
10724784 1650 ml Provpåse med märkningsområde Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10625951 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53440541
I lager
Tillverkad av polyeten och är exceptionellt riv- och läckagesäkra. Buerkle™ SteriBags™ Provtagningspåsar är steriliserade med rivöppningsförslutning och kan märkas.
SteriBag steriliserade provtagningspåsar är idealiska för prover inom kemi, läkemedel, medicin, veterinärvetenskap och livsmedel. Påsarna är gjorda av polyeten och är därför exceptionellt riv- och läcksäkra.
  • Steriliserad
  • Kan märkas
  • Läcksäker
  • Spara utrymme
  • Genomskinlig
  • Med praktisk rivöppningsstängning
  • Bevisat miljontals gånger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Förslutningstyp Riv upp
Färg Klart
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Idealisk för prover inom kemi, läkemedel, medicin, veterinärvetenskap och livsmedel
Inkluderar Labeling Field
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Antal per förpackning 500
Permeabilitet Läcksäker
Kvantitet 500/Pk.
Tjocklek (engelska) 0.03 in.
Mått (L x B) 229 x 114 mm
Längd (engelska) 9.02 in.
Bredd (engelska) 4.49 in.
Produkttyp Provpåse med märkningsområde
Kapacitet (engelska) 15.22 oz.
Kapacitet (metrisk) 450 ml
Längd (metrisk) 229 mm
Bredd (metrisk) 114 mm
Tjocklek (metrisk) 0.64 mm