Läs mer
Buerkle™ SteriBag™ Provtagningspåsar
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
150 ml
450 ml
650 ml
800 ml
1650 ml
Produkttyp:
Provpåse
Provpåse med märkningsområde
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
SteriBag steriliserade provtagningspåsar är idealiska för prover inom kemi, läkemedel, medicin, veterinärvetenskap och livsmedel. Påsarna är gjorda av polyeten och är därför exceptionellt riv- och läcksäkra.
- Steriliserad
- Kan märkas
- Läcksäker
- Spara utrymme
- Genomskinlig
- Med praktisk rivöppningsstängning
- Bevisat miljontals gånger
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 650 ml |
| Förslutningstyp | Riv upp |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Idealisk för prover inom kemi, läkemedel, medicin, veterinärvetenskap och livsmedel |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal per förpackning | 500 |
| Permeabilitet | Läcksäker |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Mått (L x B) | 229 x 140 mm |
| Show More |