Läs mer
B Braun™ Sterican™ Syringe Needles
Nålmätare:
21 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Stainless chrome nickel steel
- Smooth surface, slightly siliconized
- Polypropylene transparent luer lock shoulder
- Color coding identifies the outer diameter of the needle (ISO 6009)
- 3-facet grinding provide minimal pain upon puncture
- Long grinding for easy puncture of normal veins
- Short grinding for puncture of hard veins
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene (Hub), Stainless Chromium Nickel Steel |
| Färg | Dark Green |
| Nålmätare | 21 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.80 mm |
| Längd (metrisk) nål | 25 mm |
| Nålpunktstil | Tri-Bevel |