Läs mer
Merck Stericup™ E-GP trattlösa sterila vakuumfiltreringssystem
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16407555 Handla allt Merck Produkter
Volym (metrisk):
500 mL
1000 mL
Uttagskoppling:
38 mm gängad
45 mm gängad
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 16407555
Brand: Merck SEGPU1145
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det senaste tillskottet till Stericup™ Snabbutgivningsfamilj. Utvecklats med ett ekosamvete.
Stericup E och Steritop E sterila vakuumsystem är det senaste tillskottet till Stericup Snabbutgivningsfamilj. De Stericup E och Steritop E-familjen av enheter är designade som ett mer hållbart alternativ för sterilfiltrering som avsevärt minskar plast och förpackningar. Dessa är trattfria filterprodukter för användning vid steril vakuumfiltrering av vattenlösningar som media och vävnadskulturreagens/buffertar. Stericup E och Steritop E-enheter är utformade specifikt för sterilfiltrering från kompatibla flaskor (38 och 45 mm halsstorlek) med media och vävnadskulturreagenser/buffertar. Som Stericup Quick Release filter, Stericup E-enheter har en kåpa för taktilt stopp för att signalera säker stängning, en riklig texturerad skrivyta och filtermembranegenskaper tydligt märkta på filterkragen. SEGPU0538 kombinerar en 38 mm gängad krage, som använder en 0,22μ m porstorlek snabbt flöde PES Express PLUS-membran, med en 500 ml mottagare för sterilisering av vävnadsodlingsmedia och buffertar. Rekommenderas inte för reagenser som framställts i andra kärltyper som flaskor eller något utan gänga neck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klar med blå adapter
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Material (membran) PES Express PLUS
Porstorlek 0,22μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 40 cm²
För användning med (applikation) Steril filtrering
Uttagskoppling 45 mm gängad
Outlet stil 45 mm gängad
Typ Bottle Top Filter
Volym (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) 73 mm
Diameterfilter (metriskt). 73 mm