Beskrivning
Stericup E och Steritop E sterila vakuumsystem är det senaste tillskottet till Stericup Snabbutgivningsfamilj. De Stericup E och Steritop E-familjen av enheter är designade som ett mer hållbart alternativ för sterilfiltrering som avsevärt minskar plast och förpackningar. Dessa är trattfria filterprodukter för användning vid steril vakuumfiltrering av vattenlösningar som media och vävnadskulturreagens/buffertar. Stericup E och Steritop E-enheter är utformade specifikt för sterilfiltrering från kompatibla flaskor (38 och 45 mm halsstorlek) med media och vävnadskulturreagenser/buffertar. Som Stericup Quick Release filter, Stericup E-enheter har en kåpa för taktilt stopp för att signalera säker stängning, en riklig texturerad skrivyta och filtermembranegenskaper tydligt märkta på filterkragen. SEGPU0538 kombinerar en 38 mm gängad krage, som använder en 0,22μ m porstorlek snabbt flöde PES Express PLUS-membran, med en 500 ml mottagare för sterilisering av vävnadsodlingsmedia och buffertar. Rekommenderas inte för reagenser som framställts i andra kärltyper som flaskor eller något utan gänga neck.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klar med blå adapter |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Material (membran) | PES Express PLUS |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 40 cm² |
| För användning med (applikation) | Steril filtrering |
| Uttagskoppling | 45 mm gängad |
| Outlet stil | 45 mm gängad |
| Visa mer |