Läs mer
Merck Stericup™ Quick Release-GP sterila vakuumfiltreringssystem
Produktkod. 15780319 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk) membran:
12,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Diameter (metrisk) membran Förpackningsstorlek
15780319 12,5 cm Paket med 12
1 options
Produktkod. 15780319 Leverantör Merck Leverantörsnummer S2GPU05RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3250.00 SEK
    2439.92 SEK / Paket med 12
    Save 810.08 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
För sterilfilterapplikationer.
Stericup Quick Release-GP sterilt vakuumfiltreringssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klar med blå adapter
Disponibel Engångsbruk
Material (membran) PES
Porstorlek 0,22μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 40 cm 2
För användning med (applikation) Sterilisering av vävnadsodlingsmedia, protein och DNA
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Typ Bottle Top Filter
Volym (metrisk) 500 mL
Volym (metrisk) Håll upp 2.4 mL
Volym (metrisk) mottagare 500 mL
Volym (metrisk) Övre 500 mL
Höjd (metrisk) 263 mm
Diameter (metrisk) membran 12,5 cm